N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5715-1G OR5715-5G
APOSOR5715-1GEA 248 EUR
APOSOR5715-1G APOSOR5715-5G
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₆BNO₄S
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363746
Núm. CAS: 871329-58-7