6-Bromonicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-5-cyanopyridine
OR5716-25G OR5716-5G
APOSOR5716-25GEA 72.5 EUR
APOSOR5716-25G APOSOR5716-5G
6-Bromonicotinonitrile 95%
6-Bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234141
Núm. CAS: 139585-70-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III