3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5717-1G OR5717-5G
APOSOR5717-1GEA 201 EUR
APOSOR5717-1G APOSOR5717-5G
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BN₂O₃S
Pto. de fusión: 204…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363799
Núm. CAS: 871333-06-1