4-Cianobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
OR5721-100G
APOSOR5721-100GEA 136 EUR
APOSOR5721-100G
4-Cianobenzoato de metilo 98%
4-Cianobenzoato de metilo
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. Ebullición: 142…144 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001823
Núm. CAS: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4