4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR5722-1G OR5722-5G
APOSOR5722-1GEA 120 EUR
APOSOR5722-1G APOSOR5722-5G
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363828
Núm. CAS: 871269-13-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR