2'-Cloroacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
OR5723-500G
APOSOR5723-500GEA 89.9 EUR
APOSOR5723-500G
2'-Cloroacetofenona 95%
2'-Cloroacetofenona
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Pto. Ebullición: 227…230 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000560
Núm. CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II