3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5725-10G OR5725-1G OR5725-5G
APOSOR5725-10GEA 716 EUR
APOSOR5725-10G APOSOR5725-1G APOSOR5725-5G
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363825
Núm. CAS: 871269-11-3