3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5727-1G OR5727-25G OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA 108 EUR
APOSOR5727-1G APOSOR5727-25G APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363820
Núm. CAS: 871269-08-8