2,4,6-Tribromotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 186 EUR
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromotolueno 98%
2,4,6-Tribromotolueno
Formula: C₇H₅Br₃
Pto. Ebullición: 290 °C
Pto. de fusión: 67…70 °C
Densidad: 2,479 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013527
Núm. CAS: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2