5-(Boc-amino)-2-bromopiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (6-bromopyridin-3-yl)carbamate, 5-Amino-2-bromopyridine, 5-BOC protected
OR5734-1G OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA 29 EUR
APOSOR5734-1G APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopiridina 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopiridina
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363808
Núm. CAS: 218594-15-1