Ácido 3-bromo-5-nitrobenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5735-1G OR5735-25G OR5735-5G
APOSOR5735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5735-1G APOSOR5735-25G APOSOR5735-5G
Ácido 3-bromo-5-nitrobenzoico 95%
Ácido 3-bromo-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100098
Núm. CAS: 6307-83-1