2,3-Dicloropropeno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-Dichloro-1-propene
OR5736-100G
OR5736-1KG
OR5736-500G
APOSOR5736-100GEA
65.4
EUR
APOSOR5736-100G
APOSOR5736-1KG
APOSOR5736-500G
2,3-Dicloropropeno 97%
2,3-Dicloropropeno
Formula:
C₃H₄Cl₂ Pto. Ebullición: 94 °C Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 1,209 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 10 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000943 Núm. CAS: 78-88-6 UN: 2047 ADR: 3,II |