Metil 3-tienil cetona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
OR5739-5G
APOSOR5739-5GEA 36.4 EUR
APOSOR5739-5G
Metil 3-tienil cetona 98%
3-Acetylthiophene
Formula: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Pto. Ebullición: 208…210 °C/748mmHg
Pto. de fusión: 57…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005468
Núm. CAS: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4