1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5741-5G OR5741-1G OR5741-250MG
APOSOR5741-5GEA 230 EUR
APOSOR5741-5G APOSOR5741-1G APOSOR5741-250MG
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 162…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059558
Núm. CAS: 5657-70-5