1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3'-Carbonyldi(piperidine)
OR5744-1G OR5744-250MG
APOSOR5744-1GEA 132 EUR
APOSOR5744-1G APOSOR5744-250MG
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₀N₂O
MW: 196,29 g/mol
Pto. Ebullición: 120…125 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01716373
Núm. CAS: 40576-21-4