Ácido 2-etoxi-4-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 250 EUR
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
Ácido 2-etoxi-4-nitrobenzoico
Ácido 2-etoxi-4-nitrobenzoico
Formula: C₉H₉NO₅
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683865
Núm. CAS: 2486-66-0