2-Bromo-6-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5747-100G OR5747-25G
APOSOR5747-100GEA 551 EUR
APOSOR5747-100G APOSOR5747-25G
2-Bromo-6-cloropiridina 98%
2-Bromo-6-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00181262
Núm. CAS: 5140-72-7