2-Amino-6-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cloropiridin-2-amina, 6-Cloro-2-piridilamina
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 89.9 EUR
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-cloropiridina 98%
2-Amino-6-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234068
Núm. CAS: 45644-21-1