2-Iodopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 227 EUR
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopiridina 98%
2-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C/0,9mmHg
Densidad: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00464928
Núm. CAS: 5029-67-4