3-Mercaptohexyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic Acid 3-Mercaptohexyl Ester
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 52.2 EUR
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Mercaptohexyl acetate 95%
3-Mercaptohexyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂S
MW: 176.27 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C/570mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792516
Núm. CAS: 136954-20-6