Piruvaldehído 40% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
OR5752-100G OR5752-500G OR5752-1KG
APOSOR5752-100GEA 50.9 EUR
APOSOR5752-100G APOSOR5752-500G APOSOR5752-1KG
Piruvaldehído 40% en solución acuosa
Piruvaldehído
Formula: C₃H₄O₂
MW: 72.06 g/mol
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006960
Núm. CAS: 78-98-8
EINECS: 201-164-8