Azodicarboxilato de di-tert-butilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 47.3 EUR
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Azodicarboxilato de di-tert-butilo 98%
Azodicarboxilato de di-tert-butilo
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015001
Núm. CAS: 870-50-8
EINECS: 212-769-9