2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-5GEA 183 EUR
APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03030039
Núm. CAS: 73776-25-7