4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5761-1G OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA 178 EUR
APOSOR5761-1G APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BClNO₃
Pto. de fusión: 152…158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363777
Núm. CAS: 850589-52-5