4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-diene-1-boronic acid monosodium salt
OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 EUR
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt
Formula: C₈H₁₂BNaO₂
MW: 173,98 g/mol
Pto. de fusión: 300…302 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363759
Núm. CAS: 871329-70-3