2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5764-1G OR5764-25G OR5764-5G
APOSOR5764-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5764-1G APOSOR5764-25G APOSOR5764-5G
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₅
Pto. de fusión: 244…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05669267
Núm. CAS: 6854-07-5