4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Boronobenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid, 4-(1-Carbonyl-4-carboxypiperidine)benzeneboronic acid
OR5765-1G OR5765-5G
APOSOR5765-1GEA 193 EUR
APOSOR5765-1G APOSOR5765-5G
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₆BNO₅
MW: 277,0800 g/mol
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363784
Núm. CAS: 850593-02-1