Ácido 3-acetamido-5-bromobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5768-1G OR5768-25G OR5768-5G
APOSOR5768-1GEA 108 EUR
APOSOR5768-1G APOSOR5768-25G APOSOR5768-5G
Ácido 3-acetamido-5-bromobenzoico 98%
Ácido 3-acetamido-5-bromobenzoico
Formula: C₉H₈BrNO₃
Pto. de fusión: 282…284 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01098204
Núm. CAS: 78238-11-6