5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid, 5-Bromo-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
OR5769-100G OR5769-25G OR5769-5G
APOSOR5769-100GEA 241 EUR
APOSOR5769-100G APOSOR5769-25G APOSOR5769-5G
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,49 g/mol
Pto. de fusión: 280…284 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363801
Núm. CAS: 104612-36-4