2-Methoxynicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-2-methoxypyridine, 2-Methoxynicotinonitrile
OR5771-1G OR5771-5G OR5771-10G
APOSOR5771-1GEA 23.2 EUR
APOSOR5771-1G APOSOR5771-5G APOSOR5771-10G
2-Methoxynicotinonitrile 98%
2-Methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363804
Núm. CAS: 7254-34-4