2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5772-1G OR5772-5G
APOSOR5772-1GEA 219 EUR
APOSOR5772-1G APOSOR5772-5G
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid
Formula: C₈H₇BrN₂O₃
Pto. de fusión: 258…262 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363802
Núm. CAS: 871269-03-3