1-Boc-indol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-BOC-1H-indol, N-BOC-indol
OR5773-100G OR5773-25G
APOSOR5773-100GEA 316 EUR
APOSOR5773-100G APOSOR5773-25G
1-Boc-indol 98%
1-Boc-indol
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217.27 g/mol
Pto. Ebullición: 201 °C
Densidad: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093939
Núm. CAS: 75400-67-8