4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(Benzylcarbamoyl)-3-chlorophenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(N-benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5775-1G OR5775-5G
APOSOR5775-1GEA 144 EUR
APOSOR5775-1G APOSOR5775-5G
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BClNO₃
MW: 289,5200 g/mol
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363769
Núm. CAS: 850589-42-3