4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5777-1G OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA 80 EUR
APOSOR5777-1G APOSOR5777-5G
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₃
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02625956
Núm. CAS: 29604-25-9