2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 245 EUR
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₃
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD34824970
Núm. CAS: 850589-48-9