Ácido 2-formil-4-tiofenborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5780-1G OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA 80 EUR
APOSOR5780-1G APOSOR5780-5G
Ácido 2-formil-4-tiofenborónico 98%
Ácido 2-formil-4-tiofenborónico
Formula: C₅H₅BO₃S
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03002365
Núm. CAS: 175592-59-3