Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5784-100G OR5784-25G OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA 314 EUR
APOSOR5784-100G APOSOR5784-25G APOSOR5784-5G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Formula: C13H13N3O4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02947731
Núm. CAS: 89392-03-0