2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl-2-sulphamoylnicotinamide
OR5789-1G OR5789-25G
APOSOR5789-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5789-1G APOSOR5789-25G
2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₁₁N₃O₃S
MW: 229,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265507
Núm. CAS: 112006-75-4
EINECS: 413-440-7