2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5792-100G APOSOR5792-500G
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Formula: C₆H₁₀N₄O
MW: 154,17 g/mol
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00585858
Núm. CAS: 5248-39-5