Ácido (2,4-diclorofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
OR5793-100G OR5793-25G OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5793-100G APOSOR5793-25G APOSOR5793-500G
Ácido (2,4-diclorofenil)acético
Ácido (2,4-diclorofenil)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004318
Núm. CAS: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7