Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5797-100G
OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA
84.1
EUR
APOSOR5797-100G
APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 300 °C Densidad: 1,146 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211328 Núm. CAS: 18583-89-6 |