3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 119 EUR
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363803
Núm. CAS: 167299-68-5