1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5805-1G OR5805-25G OR5805-5G
APOSOR5805-1GEA 121 EUR
APOSOR5805-1G APOSOR5805-25G APOSOR5805-5G
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₂S
MW: 304,2000 g/mol
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363827
Núm. CAS: 871269-12-4