1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5806-1G OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-1GEA 0 EUR
APOSOR5806-1G APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363829
Núm. CAS: 214210-14-7