N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5808-1G OR5808-5G
APOSOR5808-1GEA 72.5 EUR
APOSOR5808-1G APOSOR5808-5G
N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00474673
Núm. CAS: 58955-78-5