N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5809-1G OR5809-25G OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA 107 EUR
APOSOR5809-1G APOSOR5809-25G APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363821
Núm. CAS: 625470-36-2