Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 50.9 EUR
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico 98%
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074574
Núm. CAS: 122775-35-3