4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5814-1G
OR5814-250MG
APOSOR5814-1GEA
757
EUR
APOSOR5814-1G
APOSOR5814-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₂₃BO₂ Pto. de fusión: 32…34 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD07363842 Núm. CAS: 871333-97-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...