3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5818-1G
OR5818-250MG
OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA
209
EUR
APOSOR5818-1G
APOSOR5818-250MG
APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₅BClNO₃ Pto. de fusión: 130…134 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07363771 Núm. CAS: 850589-46-7 |