Ácido 3-amino-5-nitrofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR5819-1G OR5819-250MG
APOSOR5819-1GEA 677 EUR
APOSOR5819-1G APOSOR5819-250MG
Ácido 3-amino-5-nitrofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3-amino-5-nitrofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363740
Núm. CAS: 871329-51-0